1,3-Dimethyl-4-piperidone
Synonyms: 1,3-Dimethylpiperidin-4-one
011704-25G 011704-5G
FLUO011704-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011704-25G FLUO011704-5G
1,3-Dimethyl-4-piperidone
1,3-Dimethyl-4-piperidone
Formule: C₇H₁₃NO
MW: 127,1800 g/mol
Numéro MDL: MFCD00100893
Numéro CAS: 4629-80-5
EINECS: 225-046-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité