1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
H26650.03EA 40.6 EUR InStock
H26650.03 H26650.06
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine ≥97%
1-Boc-4-(hydroxymethyl)piperidine
Formule: C₁₁H₂₁NO₃
MW: 215,29 g/mol
Point de fusion: 78…82 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02094488
Numéro CAS: 123855-51-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité