N-Phthaloylglycine ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: (1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetic acid
A15920.0B A15920.18 A15920.30
A15920.0BEA 523 EUR InStock
A15920.0B A15920.18 A15920.30
N-Phthaloylglycine ≥98%
N-Phthaloylglycine
Purity: 98+% CAS No.: 4702-13-0 Molecular Formula: C10H7NO4 Formula Weight: 205.17 Melting Point: 194-198° Beilstein Reference: 184174
Formule: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Point de fusion: 194…198 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005900
Numéro CAS: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité