N-Phthaloylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: (1,3-Dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)acetic acid
P0963-25G P0963-500G
TCIAP0963-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAP0963-25G TCIAP0963-500G
N-Phthaloylglycine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
N-Phthaloylglycine
Formule: C₁₀H₇NO₄
MW: 205,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005900
Numéro CAS: 4702-13-0
EINECS: 225-177-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 194.0 to 198.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité