3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-benzo-1,3-dioxole, 2-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,4-Ethylenedioxybenzene boronic acid, pinacol ester
021632-5G 021632-10G 021632-1G
FLUO021632-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021632-5G FLUO021632-10G FLUO021632-1G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₇BO₄
MW: 248,0827 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663889
Numéro CAS: 94838-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité