3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Synonyms: 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
011004-1G 011004-5G 011004-25G
FLUO011004-1GEA 0 EUR InStock
FLUO011004-1G FLUO011004-5G FLUO011004-25G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01009695
Numéro CAS: 94839-07-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité