3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAM2035-5GEA 69.3 EUR InStock
TCIAM2035-5G TCIAM2035-25G
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Formule: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Numéro MDL: MFCD01009695
Numéro CAS: 94839-07-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/87/28987987.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Green to Brown powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité