(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A13096.06EA 27 EUR InStock
A13096.06 A13096.22 A13096.14
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
Formule: C₂₀H₁₇ClNP
MW: 337,79 g/mol
Point de fusion: ∼ 270 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00031672
Numéro CAS: 4336-70-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité