(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B25609.06 B25609.14 B25609.22
B25609.06EA 36.5 EUR InStock
B25609.06 B25609.14 B25609.22
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98% CAS No.: 36626-29-6 Molecular Formula: HO2CCH2CH2P(C6H5)3Cl Formula Weight: 370.81 Melting Point: 197-201° MDL No.: MFCD00185663
Formule: C₂₁H₂₀ClO₂P
Point de fusion: 197…201 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185663
Numéro CAS: 36626-29-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité