Diphenylphosphoryl azide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
D1672-25G D1672-250G D1672-5G
TCIAD1672-25GEA 49.5 EUR InStock
TCIAD1672-25G TCIAD1672-250G TCIAD1672-5G
Diphenylphosphoryl azide ≥97.0% (par GC)
Diphenylphosphoryl azide
Formule: C₁₂H₁₀N₃O₃P
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001987
Numéro CAS: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
ONU: 3278
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dec67702c4a3d6cae3c8984ab35209ecce37a221&vid=dec67702c4a3d6cae3c8984ab35209ecce37a221&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité