6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Acide palmitoyle-6-L-ascorbiquePalmitate de L(+)-ascorbyle
TCIAA0540-25GEA 26.4 EUR InStock
TCIAA0540-25G
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Formule: C₂₂H₃₈O₇
MW: 414,54 g/mol
Point de fusion: 107…117 °C
Numéro MDL: MFCD00005377
Numéro CAS: 137-66-6
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/67/28927967.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 113.0 to 117.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +20.0 to +25.0 deg (C=1, EtOH)
Solubility in EtOH almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité