1-Hydroxyphenazine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
H0289-100MG H0289-1G H0289-5G
TCIAH0289-100MGEA 53.9 EUR InStock
TCIAH0289-100MG TCIAH0289-1G TCIAH0289-5G
1-Hydroxyphenazine ≥95.0% (par GC)
1-Hydroxyphenazine
Formule: C₁₂H₈N₂O
Numéro MDL: MFCD00059692
Numéro CAS: 528-71-2
Merck Index: 14,04645
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8ca25e656523bdbb6e1f368ad2462aba83b89652&vid=8ca25e656523bdbb6e1f368ad2462aba83b89652&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 156.0 to 159.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité