Guanine hydrochloride
Fournisseur: Roth Carl
ROTH3814.1EA 26.5 EUR InStock
ROTH3814.1
Guanine hydrochloride
Guanine hydrochloride
Formule: C₅H₆ClN₅O
MW: 187,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213670
Numéro CAS: 635-39-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité