Guanine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAG0170-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAG0170-25G
Guanine hydrochloride ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Guanine hydrochloride
Formule: C₅H₆ClN₅O
MW: 187,59 g/mol
Numéro MDL: MFCD00213670
Numéro CAS: 635-39-2
Merck Index: 14,04564
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/27/28969827.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss max. 10.0 %
Solubility in hot dilute HCl almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité