4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20069.06EA 185 EUR InStock
B20069.06
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥97%
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅BrN₂
MW: 161,01 g/mol
Point de fusion: 73…77 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005241
Numéro CAS: 13808-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité