4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3-methylpyrazole
B3522-1G B3522-5G
TCIAB3522-1GEA 26.4 EUR InStock
TCIAB3522-1G TCIAB3522-5G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅BrN₂
MW: 161,01 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005241
Numéro CAS: 13808-64-5
EINECS: 237-456-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6771f93f780b451ceabaad57ef829f24cd65a992&vid=6771f93f780b451ceabaad57ef829f24cd65a992&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 74.0 to 80.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité