4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0829-1GEA 44 EUR InStock
TCIAI0829-1G TCIAI0829-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC)
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
MW: 208,0000 g/mol
Numéro MDL: MFCD05663860
Numéro CAS: 39806-90-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/27/18/28972718.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité