4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
A11759.06 A11759.14 A11759.22
A11759.06EA 48.4 EUR InStock
A11759.06 A11759.14 A11759.22
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 99% CAS No.: 3398-16-1 Molecular Formula: C5H7BrN2 Formula Weight: 175.03 Melting Point: 118-123° Beilstein Reference: 108534
Formule: C₅H₇BrN₂
MW: 175,03 g/mol
Point de fusion: 118…123 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005242
Numéro CAS: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité