4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
B3306-25G B3306-5G
TCIAB3306-25GEA 60.5 EUR InStock
TCIAB3306-25G TCIAB3306-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₅H₇BrN₂
MW: 175,03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005242
Numéro CAS: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité