4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
L11876.06EA 142 EUR InStock
L11876.06
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-1,3,5-trimethyl-1H-pyrazole
Formule: C₆H₉BrN₂
MW: 189,06 g/mol
Point d'ébullition: 101…102 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 32…37 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052532
Numéro CAS: 15801-69-1
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité