5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Synonyms: 3-(4-Bromophenyl)-1H-pyrazol-5-amine
019535-5G 019535-1G
FLUO019535-5GEA 0 EUR InStock
FLUO019535-5G FLUO019535-1G
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
5-Amino-3-(4-bromophenyl)-1H-pyrazole
Formule: C₉H₈BrN₃
MW: 238,09 g/mol
Numéro MDL: MFCD00558911
Numéro CAS: 78583-82-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité