5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27147.03EA 231 EUR InStock
H27147.03
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
5-Pyrimidineboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₀H₁₅BN₂O₂
MW: 206,05 g/mol
Point de fusion: 60…66 °C
Numéro MDL: MFCD05155223
Numéro CAS: 321724-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité