5-Pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1759-100MGEA 22 EUR InStock
TCIAP1759-100MG TCIAP1759-1G
5-Pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Pyrimidineboronic acid
Formule: C₄H₅BN₂O₂
MW: 123,91 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03002366
Numéro CAS: 109299-78-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/68/28993068.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 117.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité