4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53118.MDEA 398 EUR InStock
H53118.MD
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid 95%
4-Isopropyl-5-pyrimidineboronic acid
Formule: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,99 g/mol
Point de fusion: 104…109 °C
Numéro MDL: MFCD08235084
Numéro CAS: 913835-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité