Trithiocyanuric acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
140530050 140530250
ACRO140530050EA 30.2 EUR InStock
ACRO140530050 ACRO140530250
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Formule: C₃H₃N₃S₃
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006052
Numéro CAS: 638-16-4
EINECS: 211-322-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité