Trithiocyanuric acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19080.14EA 41.5 EUR InStock
A19080.14 A19080.06 A19080.22
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Formule: C₃H₃N₃S₃
MW: 177,27 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006052
Numéro CAS: 638-16-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité