Trithiocyanuric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
T0935-500G T0935-25G T0935-100G
TCIAT0935-500GEA 141 EUR InStock
TCIAT0935-500G TCIAT0935-25G TCIAT0935-100G
Trithiocyanuric acid ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Trithiocyanuric acid
Formule: C₃H₃N₃S₃
Numéro MDL: MFCD00006052
Numéro CAS: 638-16-4
EINECS: 211-322-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8a30144203f1fb2bdae1fcfadcdc75d2cdb4a53e&vid=8a30144203f1fb2bdae1fcfadcdc75d2cdb4a53e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité