Magnesium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Mg in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Scientific
14219.1Y 14219.18
14219.1YEA 0 EUR InStock
14219.1Y 14219.18
Magnesium standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Mg in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de magnésium
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00085308
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité