Silver standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Ag in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14199.18EA 112 EUR InStock
14199.18
Silver standard dissolved in oil, 1,000 µg/g Ag in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards d'argent
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00003397
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité