1-Naphthylacetamide
Fournisseur: Molekula
MOLEM33249429EA 0 EUR InStock
MOLEM33249429
1-Naphthylacetamide
1-Naphthylacetamide
Formule: C₁₂H₁₁NO
MW: 185,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004047
Numéro CAS: 86-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité