1-Naphthylacetamide ≥98.0% (sur base azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
N0624-25G N0624-500G
TCIAN0624-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAN0624-25G TCIAN0624-500G
1-Naphthylacetamide ≥98.0% (sur base azote total)
1-Naphthylacetamide
Formule: C₁₂H₁₁NO
Numéro MDL: MFCD00004047
Numéro CAS: 86-86-2
EINECS: 201-704-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2310f2b1fb8b2c53f90a92e3855d8aabc1ece8c&vid=f2310f2b1fb8b2c53f90a92e3855d8aabc1ece8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 182.0 to 186.0 deg-C
Solubility in N,N-DMF very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité