Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
44359.03 44359.06
44359.03EA 129 EUR InStock
44359.03 44359.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III)
Purity: 98% CAS No.: 35789-03-8 Molecular Formula: C18H54GdN3Si6 Formula Weight: 638.41 Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive UN No.: 3396 MDL No.: MFCD03427091
Formule: C₁₈H₅₄GdN₃Si₆
MW: 638,41 g/mol
Point de fusion: 161…167 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03427091
Numéro CAS: 35789-03-8
ONU: 3396
ADR: 4.3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité