1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97.0% (par GC) agent protecteur d'hydroxyle
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetrakis(isopropyl)disiloxane
D1608-25G D1608-5G
TCIAD1608-25GEA 214 EUR InStock
TCIAD1608-25G TCIAD1608-5G
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane ≥97.0% (par GC) agent protecteur d'hydroxyle
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
Formule: C₁₂H₂₈Cl₂OSi₂
MW: 315,43 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Point d'éclair: 76°C
Numéro MDL: MFCD00009655
Numéro CAS: 69304-37-6
ONU: 2987
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9ef74f77f03e5987bdc32a18b9ad245b9713950&vid=82a558ac2f5610e031870bd6a5557e4b4915cb60&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité