Zinc standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Zn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42453.18EA 129 EUR InStock
42453.18
Zinc standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Zn in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de zinc
Physical form: liquid
MDL No.: MFCD00011291
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité