Phosphorus standard dissolved in oil, 1,000 µg/g P in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
14210.18EA 101 EUR InStock
14210.18
Phosphorus standard dissolved in oil, 1,000 µg/g P in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de phosphore
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133771
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité