Titanium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ti in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42451.18EA 67.5 EUR InStock
42451.18
Titanium standard dissolved in oil, 5,000 µg/g Ti in mineral oil Specpure® for wear metal analysis
Étalons Étalons cationiques Standards de titane
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00011264
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité