2-Piperazinonicotinonitrile
009836-1G 009836-5G 009836-25G
FLUO009836-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009836-1G FLUO009836-5G FLUO009836-25G
2-Piperazinonicotinonitrile
2-Piperazinonicotinonitrile
Formule: C₁₀H₁₂N₄
Numéro MDL: MFCD00190248
Numéro CAS: 84951-44-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité