Bleu trypan 4 g/l en solution aqueuse réactif de culture cellulaire
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
K940-100MLEA 90.6 EUR InStock
K940-100ML
Bleu trypan 4 g/l en solution aqueuse réactif de culture cellulaire
Bleu trypan
Un colorant utilisé dans les applications de culture cellulaire pour déterminer la viabilité cellulaire.
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960,82 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Abs. à lambda max. (1:100, eau) 1 - 1,3
Lambda max. (1:100, eau) 585 nm - 595 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité