L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Bleu trypan 0,4% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Danger
Synonyms: Tolidine-disazo-bis-8-amino-1-naphthol-3,6-disulphonic acid tetrasodium salt, CI 23850, 3,3′-Dimethyl-4,4′-bis(5-amino-4-hydroxy-2,7-disulphonaphthyl-3-azo)-[1,1′-biphenyl] tetrasodium salt, Benzamine blue, Trypan blue sodium salt, Direct Blue 14, Diphenyl Blue, AzidinBlue, Sodium 3,3'-((3,3'-dimethyl-[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(diazene-2,1-diyl))bis(5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate)
MQ200
93595-250ML 93595-50ML
93595-250MLEA 88.5 EUR InStock
93595-250ML 93595-50ML
Bleu trypan 0,4% aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Bleu trypan
Trypan blue is a tetrasulfonated anionic, hydrophilic azo dye derived from toluidine. The non-permeable cell membrane dye is a vital dye that selectively stains dead or non-viable cells, that pass through damaged but not through intact cell membranes.
  • it is a routinely used for viability testing for diverse cell types including frozen sperm and aortic muscle cells exposed to antifungal agents
  • employed as a collagen stain in a Van Gieson procedure
  • To stain amyloid, Trypan blue is considered as a blue alternative to Congo red in Puchtler-Bennhold stains
  • used as a fluorescent tracer of cell populations in embryology
  • used as a tumor promoter modulating permeability of lysosomal membranes
Physical form: 0,4% in 0,81% sodium chloride; 0,06% potassium phosphate, dibasic.
Formule: C₃₄H₂₄N₆Na₄O₁₄S₄
MW: 960.82 g/mol
Densité: 1,007 g/ml at 20 °C
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00003969
Numéro CAS: 72-57-1
EINECS: 200-786-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a50f5a57962f84646b27ddad2e42bcb25b8425a&vid=3a50f5a57962f84646b27ddad2e42bcb25b8425a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Blue to very dark blue
Appearance (form) Liquid
Thin layer chromatogr. Corresponds to standard
Density d20/4 0.997 - 1.017
Wavelength (1) (UV) 600 - 610 nm
Extinction (1%/1 cm) (1) (UV)
Solvent (UV) Methanol
Expiry period 30 months
COMMANDE
Appel de prix
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 016 385 011
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un e-mail à vwr.be@vwr.com
Une documentation supplémentaire peut être nécessaire pour l'achat de cet article. Un représentant de VWR vous contactera si nécessaire.
Ce produit a été bloqué par votre organisation. Contacter votre service d'achat pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Les produits marqués de ce symbole ne seront bientôt plus disponibles - vente jusqu'à épuisement de stock. Des alternatives peuvent être disponibles en recherchant le code article VWR indiqué ci-dessus. Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter notre Service Clientèle au 016 385 011.
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Flacon Verre 50 mL 93595-50ML
Flacon Verre 250 mL 93595-250ML
Générer des étiquettes code à barres. Format des étiquettes code à barres.: 
Créer une page catalogue sous forme pdf
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité