3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 3′-Allyl-4′-hydroxyacetophenone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxy-Phenyl)Ethanone, 1-(3-Allyl-4-Hydroxyphenyl)Ethanone, 1-[4-Hydroxy-3-(2-Propen-1-Yl)Phenyl]-Ethanone, 1-(4-Hydroxy-3-Prop-2-Enyl-Phenyl)Ethanone
KM05715DA KM05715EA
MAYBKM05715DAEA 0 EUR InStock
MAYBKM05715DA MAYBKM05715EA
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
3'-Allyl-4'-hydroxyacetophenone
Formule: C₁₁H₁₂O₂
Numéro MDL: MFCD00068015
Numéro CAS: 1132-05-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité