Hesperetin 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B20528.03EA 27.9 EUR InStock
B20528.03 B20528.14 B20528.06
Hesperetin 97%
Hesperetin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,30 g/mol
Point de fusion: 227…232 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075646
Numéro CAS: 520-33-2
Merck Index: 14,4670
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité