Hesperetin ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAH0721-5GEA 63.8 EUR InStock
TCIAH0721-5G TCIAH0721-25G
Hesperetin ≥97.0% (par HPLC, analyse par titration)
Hesperetin
Formule: C₁₆H₁₄O₆
MW: 302,30 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075646
Numéro CAS: 520-33-2
Merck Index: 14,04670
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/07/60/28970760.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 227.0 to 233.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité