(±)-Naringenin ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L09834.09 L09834.04
L09834.09EA 127 EUR InStock
L09834.09 L09834.04
(±)-Naringenin ≥97%
(±)-Naringenin
Purity: 97% CAS No.: 67604-48-2 Molecular Formula: C15H12O5 Formula Weight: 272.26 Melting Point: 248-251° Merck Reference: 14,6424 MDL No.: MFCD00006844
Formule: C₁₅H₁₂O₅
Point de fusion: 248…251 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006844
Numéro CAS: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1
Merck Index: 14,6424
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité