(±)-Naringenin ≥93.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
N0072-25G N0072-5G
TCIAN0072-25GEA 185 EUR InStock
TCIAN0072-25G TCIAN0072-5G
(±)-Naringenin ≥93.0% (par HPLC, analyse par titration)
(±)-Naringenin
Formule: C₁₅H₁₂O₅
Numéro MDL: MFCD00006844
Numéro CAS: 67604-48-2
EINECS: 266-769-1
Merck Index: 14,06424
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b52583d821a634898b42209c2b9d5f114c92cacf&vid=b52583d821a634898b42209c2b9d5f114c92cacf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 93.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité