N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52936.03EA 274 EUR InStock
H52936.03 H52936.MD
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide 95%
N,N-Dimethyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₈H₁₂BNO₄S
MW: 229,06 g/mol
Point de fusion: 140…144 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659849
Numéro CAS: 486422-59-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité