4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Diphenylaminobenzaldehyde
D2172-25G D2172-5G
TCIAD2172-25GEA 288 EUR InStock
TCIAD2172-25G TCIAD2172-5G
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde ≥98.0% (par GC, azote total)
4-(N,N-Diphenylamino)benzaldehyde
Formule: C₁₉H₁₅NO
MW: 273,33 g/mol
Numéro MDL: MFCD00145131
Numéro CAS: 4181-05-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=816fc95fa1d7ddebf0f10e511f10c26636eab11f&vid=816fc95fa1d7ddebf0f10e511f10c26636eab11f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité