2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2616-5GEA 266 EUR InStock
TCIAC2616-5G TCIAC2616-25G
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrophenol
Formule: C₆H₃ClFNO₃
MW: 191,5400 g/mol
Numéro MDL: MFCD02670258
Numéro CAS: 84478-75-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/62/28939662.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 108.0 to 112.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité