2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H28857.06EA 300 EUR InStock
H28857.06 H28857.03
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid ≥97%
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Point de fusion: 168…171 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095100
Numéro CAS: 352534-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité