2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Synonyms: 2-Fluoro-5-formylbenzeneboronic acid
016205-1G 016205-5G
FLUO016205-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016205-1G FLUO016205-5G
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
2-Fluoro-5-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095100
Numéro CAS: 352534-79-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité