4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L17808.03EA 74.2 EUR InStock
L17808.03
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid ≥98%
4-Fluoro-3-formylphenylboronic acid
Formule: C₇H₆BFO₃
MW: 167,93 g/mol
Point de fusion: ∼ 240 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093074
Numéro CAS: 374538-01-9
EINECS: 000-000-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité